Få mere at vide
Tetrahydrofuran, certificeret AR til analyse, stabiliseret med 0,025 % BHT, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10132400 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10132400 5 L Metal dåse 5 L
10162350 1 L Ravfarvet glasflaske -
10102352 1 L Plastbelagt glasflaske 1 L
10559770 2.5 L Ravfarvet glasflaske 2.5 L
10214260 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
10284300 25 L Metal dåse 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10132400 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/0701/21
 Begrænset vare
På lager
5L, 66 grader C, farveløs, -108,4 grader C, metaldåse, 7 til 8, 2,5, 200 mbar ved 20 grader C, 0,55 cp ved 20 grader C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-99-9
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00005356
InChI nøgle WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn oxolan
SMIL C1CCOC1
Tekniske data
pH 7 til 8
Smeltepunkt -108,4 °C
Farve Farveløs
Mængde 5 L
Emballage Metal dåse
Damptryk 200 mbar ved 20 °C
Viskositet 0,55cp ved 20 °C
Kogepunkt 66 °C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydrofuran
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.