Få mere at vide
Tetrahydrofuran, BHT Stabilized, Reagent Grade, ACS, Ph Eur, Scharlab
Artikelnummer. 11302575
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11302575 1 L Glasflaske 1 L
1 options
Artikelnummer. 11302575 Leverandør Scharlab Leverandørnr. TE02211000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Overholder American Chemical Society og European Pharmacopeia specifikationer. Tetrahydrofuran, BHT Stabilized, Reagent Grade, ACS, Ph Eur, Scharlab er stabiliseret med 250 ppm 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol og er pakket i en glasflaske.
Kemikalier af reagenskvalitet er den hyppigst anvendte kvalitet til laboratorieanalysearbejde. De svarer til en kvalitet af højkvalitetskemikalier til laboratorie- og specialiseret industriel brug.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrofuran
Smeltepunkt -108.5°C
CAS 109-99-9
Farve Farveløs
Surhed Max. 0.0003meq/g
Alkalinitet Max. 0.0002meq/g
Udseende Clear
Tæthed 0.89g/cm3
Mængde 1 L
Flammepunkt −21.5°C
Identifikation Passes test
Tændingspunkt 215°C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Rester efter fordampning Max. 0.025%
Molekylær formel C4H8O
Damptryk 173 hPa
MDL nummer MFCD00005356
FN nummer 2056
Vand Max. 0.03%
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
Kogepunkt 65°C to 66°C
Opløselighedsinformation Miscible in water
InChI nøgle WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CCOC1
IUPAC navn oxolan
Molekylvægt (g/mol) 72.11
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
Formel vægt 72.11g/mol
Procent renhed Min. 99.8%
Grad Reagens