Få mere at vide
Tetrahydrofuran, BHT stabiliseret, Multisolvent™ Karakter, Sharlab
Artikelnummer. 11342575
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11342575 1 L Glasflaske 1 L
1 options
Artikelnummer. 11342575 Leverandør Scharlab Leverandørnr. TE02281000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kan bruges til næsten alle laboratorieapplikationer. Tetrahydrofuran, BHT stabiliseret, Multisolvent™ Kvalitet fra Sharlab har høj renhed og lavt vandindhold til brug i applikationer, der kræver et produkt af ACS-kvalitet, GPC-kvalitet eller reagenskvalitet.
Multisolvent™ produkter er oftest brugt til HPLC, men kan også bruges til adskillige andre applikationer, hvilket gør det til en af de mest universelle kvaliteter til rådighed. Disse alsidige produkter har adskillige fordele i forhold til anvendelsesspecifikke opløsningsmidler:
  • Garanti resultater: QC-kontroller udføres af moderne analytiske teknikker til alle garanterede applikationer
  • Optimer køb og lagerbeholdning: Et produkt til de fleste applikationer forhindrer behovet for at bestille, lagerføre og spore leveringen af flere kvaliteter
  • Optimal emballage: Meget modstandsdygtige og holdbare ravfarvede glasflasker eller tromler af rustfrit stål sikrer den højeste produktsikkerhed og kvalitet
  • Lavere omkostninger ved at forene: Multiple-use produkter til engangspriser for at undgå at købe små mængder af specifikke produkter
  • Bevar miljøet: Returemballage (engangsglasflasker eller SS-returtromler) hjælper med at forhindre spild
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrofuran
Smeltepunkt -108.5°C
CAS 109-99-9
Farve Farveløs
Surhed Max. 0.0003meq/g
Alkalinitet Max. 0.0002meq/g
Udseende Clear
Tæthed 0.89g/cm3
Mængde 1 L
Flammepunkt −21.5°C
Identifikation Passes test
Tændingspunkt 215°C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Rester efter fordampning Max. 0.025%
Molekylær formel C4H8O
Damptryk 173 hPa
MDL nummer MFCD00005356
FN nummer 2056
Vand Max. 0.02%
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
Kogepunkt 65°C to 66°C
Opløselighedsinformation Miscible in water
InChI nøgle WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CCOC1
IUPAC navn oxolan
Molekylvægt (g/mol) 72.11
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
Formel vægt 72.11g/mol
Procent renhed Min. 99.9%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tetrahydrofurian
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: tetrahydrofurian