Få mere at vide
Tetrahydrofuran, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10461003 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Glas
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10461003 2.5 L Glas 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 10461003 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 9441.2500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Få hurtig, reproducerbar ydeevne og adskillelsesresultater. Tetrahydrofuran, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™ er et applikationsoptimeret, funktionstestet HPLC-reagens/opløsningsmiddel, der maksimerer gennemløb og brugervenlighed uden at ofre effektivitet eller reproducerbarhed.
BAGER ANALYZED HPLC-reagenser er opløsningsmidler med høj renhed, buffersalte og mobilfasemodifikatorer til brug i analytiske og præparative separationer. De er optimeret til forsknings- og kvalitetskontrolapplikationer, herunder højtydende væskekromatografi, gelpermeationskromatografi og UV-spektrofotometrisk analyse.
  • Genkalibrering eller justeringer på grund af lotændringer minimeres for optimal ydeevne fra følsom instrumentering
  • Lave baggrunde fri for uvedkommende toppe
  • Lav UV-absorbans i kritiske områder - sikret gennem UV-absorbanstest på en række forskellige punkter og gennem gradientelueringstest
  • Fluorescenstestning for spor urenheder, som ville forårsage interferens
  • Funktionstestet til: assay, vand, minimal rest efter fordampning og UV-absorbans og fluorescens i kritiske områder
  • Parti til parti konsistens, med en faktisk partianalyse på etiketten
  • Innovative emballagemuligheder for at sikre opløsningsmiddelkvalitet til brugsstedet
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrofuran
Smeltepunkt -108.3°C
Absorbans Max. 1.0 at 230nm, Max. 0.15 at 260nm, Max. 0.08 at 270nm, Max. 0.02 at 310nm
CAS 109-99-9
Farve Farveløs
Tæthed 0.889g/cm3
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse 1.8 - 11.8 Vol %
Flammepunkt −20°C
Tændingspunkt 321°C
Emballage Glas
Fysisk form Væske
Renhedsgrad noter For use in High Performance Liquid Chromatography
Rester efter fordampning Max. 3 ppm
Molekylær formel C4H8O
Lineær formel OCH2CH2CH2CH2
Damptryk 21.60 kPa
MDL nummer MFCD00005356
Vand Max. 0.02%
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
Kogepunkt 65°C
Opløselighedsinformation Miscible in water
InChI nøgle WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CCOC1
IUPAC navn oxolan
Molekylvægt (g/mol) 72.11
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
Formel vægt 72.11g/mol
Procent renhed ≥99.8%
Grad BAGER ANALYZED™ HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.