Få mere at vide
Tetrahydrofuran, vandfri med 99,8+%, BHT-frit, over molekylære sigter, pakket under argon i genforseglbare ChemSeal flasker
Artikelnummer. 15405865
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15405865 100 mL 100ml
15405075 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15405865 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 047122.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-99-9 | C4H8O | 72,11 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-99-9
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00005356
InChI nøgle WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC navn oxolane
SMIL C1CCOC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrofuran
Farve Colorless
Navn note BHT-free
Tæthed 0.889 g/mL
Flammepunkt -17°C (1°F)
Lugt Ether-like
Emballage ChemSeal™ bottles
Brydningsindeks 1.407
Mængde 100 mL
Fysisk form Liquid
Kogepunkt 66°C
Smeltepunkt -108°C
FN nummer UN2056
Beilstein 102391
Merck Index 14,9211
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 72.11
Procent renhed ≥99.8%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydrofuran, anhydrous, BHT-free, over molecular sieves
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: tetrahydrofuran
Kun brug af forskning i RUO –