Få mere at vide
Tetrahydrofuran, anhydrous, 99.8+%, BHT-free, over molecular sieves, packaged under Argon in resealable ChemSeal Bottles
Artikelnummer. 15405075
Mængde:
100 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
Artikelnummer. 15405075
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 047122.K2
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 109-99-9 | C4H8O | 72.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-99-9
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00005356
InChI nøgle WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC navn oxolane
SMIL C1CCOC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrofuran
Farve Colorless
Navn note Anhydrous, BHT-free, over molecular sieves,
Tæthed 0.889 g/mL
Flammepunkt −17°C (1°F)
Lugt Ether-like
Emballage ChemSeal™ bottles
Brydningsindeks 1.407
Mængde 1 L
Fysisk form Liquid
Kogepunkt 66°C
Smeltepunkt -108°C
FN nummer UN2056
Beilstein 102391
Merck Index 14,9211
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 72.11
Procent renhed ≥99.8%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydrofuran, anhydrous, BHT-free, over molecular sieves
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Tetrahydrofuran