Få mere at vide
Tetrahydrofuran, ACS, 99+%, stik. med 250 ppm BHT
Artikelnummer. 11430520
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430520 500 mL 500ml
11357348 1 L 1 L
11347348 4 x 1 L 4 L
11337348 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11430520 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030760.AP
 Begrænset vare
På lager
For syntese og væskekromatografi | CAS: 109-99-9 | C4H8O | 72,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Maksimalt niveau af urenheder: Farve (APHA) 20, Peroxid (som H 2 O 2 ) 0,015 %, Rest efter fordampning 0,03 %, H 2 O 0,05 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-99-9
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00005356
InChI nøgle WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC navn oxolan
SMIL C1CCOC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrofuran
Smeltepunkt °C til 108 °C
Farve Farveløs
Udseende Farveløs væske
Tæthed 0,889 g/cm3 ved 20 °C
Mængde 500 mL
Flammepunkt -17 °C (1 °F)
Lugt Ether-lignende
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.407
Analyseprocentområde >99%
Damptryk 200 hPa (150 mm Hg) ved 20 °C
Beilstein 102391
Kogepunkt 66 °C
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 72.11
Grad ACS