Få mere at vide
Tetrahydrofuran, 99%, stik. med 250-350 ppm BHT
Artikelnummer. 11388016
Skift visning
Mængde:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388016 2500 mL 2.5 L
11368016 500 mL 500ml
11378016 1000 mL 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11388016 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13304.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1029.87 DKK
    926.65 DKK / 2.5 L
    Spare 103.22 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 109-99-9 | C4H8O | 72,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetrahydrofuran bruges som opløsningsmiddel i Grignard-reagensdannelsesprocesser, farmaceutiske steroider og til fremstilling af organometalliske reagenser. Det bruges til HPLC, spektrofotometri og miljøtest. Det bruges som et harpiksopløsningsmiddel i flexografisk blæk til plastbelægning til lyd- og videobånd. Det bruges i PVC- og CPVC-rørcementer, polyurethanbelægninger og i PVC-filmstøbegods.
Opløselighed Blandbar med vand
.
Bemærkninger
Meget brandfarlig. Oxiderer let i luft og danner ustabile peroxider. THF udviser høj volatilitet og et ekstremt lavt frysepunkt. Hold beholderen tæt lukket og forseglet indtil klar til brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-99-9
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00005356
InChI nøgle WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC navn oxolan
SMIL C1CCOC1
Spécification
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrofuran
Smeltepunkt -108 °C
Navn note stabiliseret med 250 til 350 ppm BHT
Tæthed 0.889
Mængde 2500 mL
Flammepunkt −17 °C (1 °F)
Lugt Ether-lignende
Brydningsindeks 1.407
FN nummer UN2056
Beilstein 102391
Merck Index 14,9211
Kogepunkt 66 °C
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 72.11
Procent renhed 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrahydrofuran
Mention d'avertissement
  • Fare
Catégorie de danger
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Mention de danger
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Conseils de prudence
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl-Phenol, tetrahydrofuran
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.