Få mere at vide
Tetrahydrofuran, 99%, stik. med 250-350 ppm BHT
Artikelnummer. 11368016
Skift visning
Mængde:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368016 500 mL 500ml
11378016 1000 mL 1 L
11388016 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11368016 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13304.AP
 Begrænset vare
På lager
CAS: 109-99-9 | C4H8O | 72,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetrahydrofuran bruges som opløsningsmiddel i Grignard-reagensdannelsesprocesser, farmaceutiske steroider og til fremstilling af organometalliske reagenser. Det bruges til HPLC, spektrofotometri og miljøtest. Det bruges som et harpiksopløsningsmiddel i flexografisk blæk til plastbelægning til lyd- og videobånd. Det bruges i PVC- og CPVC-rørcementer, polyurethanbelægninger og i PVC-filmstøbegods.
Opløselighed Blandbar med vand
.
Bemærkninger
Meget brandfarlig. Oxiderer let i luft og danner ustabile peroxider. THF udviser høj volatilitet og et ekstremt lavt frysepunkt. Hold beholderen tæt lukket og forseglet indtil klar til brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-99-9
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00005356
InChI nøgle WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC navn oxolan
SMIL C1CCOC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrofuran
Smeltepunkt -108°C
Navn note stabilized with 250 to 350ppm BHT
Tæthed 0.889
Mængde 500 mL
Flammepunkt −17°C (1°F)
Lugt Ether-like
Brydningsindeks 1.407
FN nummer UN2056
Beilstein 102391
Merck Index 14,9211
Kogepunkt 66°C
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 72.11
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydrofuran
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl-phneol, tetrahydrofuran