Få mere at vide
Tetrahydrofuran, 99,9%, ekstra rent, vandfri og stabiliseret med BHT
Artikelnummer. 10317270 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10317270 250 mL Glasflaske 250ml
10174150 1 L Glasflaske 1 L
10479973 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10237333 25 L Metal tromme 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10317270 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 181502500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    299.00 DKK
    260.65 DKK / 250ml
    Spare 38.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Tetrahydrofuran, >-99,85%, C4H8O, CAS-nummer-109-99-9, 128-37-0, tetraidrofurano, furanidin, tetrahydrofuran, butylenoxid, tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, oxacyclopentan, hydrofuran, 1,4-epoxybutan, tetramethylenoxid, 1L, 99,9%, 17, 10, CHEBI:26911, Ubetegnet, 0,8800g/ml | CAS: 109-99-9 | C4H8O | 72,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-99-9 , 128-37-0
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00005356
InChI nøgle WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC navn oxolan
SMIL C1CCOC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrofuran
Navn note Anhydrous, Stabilized
Tæthed 0.8800g/mL
Mængde 250 mL
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589nm)
Analyseprocentområde 99.9%
Vand 0.006% max. (Coulometric)
Beilstein 17, 10
Fieser 01,1140; 02,398; 03,278; 05,649; 06,570
Merck Index 15, 9356
Formel vægt 72.11
Procent renhed ≥99.85%
Grad Ekstra ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydrofuran
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.