Få mere at vide
Tetrahydrofuran, Puriss. pa, indeholder 250 ppm BHT som inhibitor, ACS Reagent, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15607370
Skift visning
Mængde:
5 L
25 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
175 kg
Emballage:
Aluminum Bottle
Glasflaske
Metal tromme
N/A
Rustfri stål dåse
Pakningsstørrelse:
175kg
25 L
5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15607370 4 x 2.5 L N/A Pakke med 4
15617370 5 L Aluminum Bottle 5 L
15627370 6 x 1 L Glasflaske Pakke med 6
15697360 25 L Rustfri stål dåse 25 L
15667360 175 kg Metal tromme 175kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15607370 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 873684X2.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa, indeholder 250 ppm BHT som inhibitor, ACS Reagent, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,9 %
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
  • prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
  • velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
  • variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
  • alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-99-9
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00005356
InChI nøgle WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC navn oxolan
SMIL C1CCOC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrofuran
Smeltepunkt -108°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.887g/mL at 20°C, 0.889g/mL at 25°C
Mængde 4 x 2.5 L
Eksplosionsgrænse 0.118
Flammepunkt −17°C (1.4°F)
Tændingspunkt 610°F
Emballage N/A
Fysisk form Væske
Damptryk 114mmHg (15°C), 143mmHg (20°C)
FN nummer UN2056
Beilstein 102391
Kogepunkt 65°C (1013 hPa)
Formel vægt 72.11g/mol
Procent renhed ≥99.9%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydrofuran (stab. with BHT)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.