Få mere at vide
Tetrahydrofuran, 99,85%, ekstra tør, stabiliseret, AcroSeal™ , pakke med 4x25ML flasker, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12317083 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12317083 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 12317083 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 448361000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    525.00 DKK
    508.96 DKK / 100ml
    Spare 16.04 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
CAS: 109-99-9 | C4H8O | 72.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrofuran
Smeltepunkt -108,4 °C
Navn note Stabiliseret
CAS 109-99-9, 128-37-0
Farve Tan til hvid
Tæthed 0.8800g/mL
Mængde 100 mL
Flammepunkt −21 °C
Identifikation Beståelsesprøve
Fysisk form Fast stof
Brydningsindeks 1.407
Rester efter fordampning 0,001 % maks.
Analyseprocentområde 99.85%
Specifik vægtfylde 0.88
Molekylær formel C4H8O
MDL nummer MFCD00005356
Viskositet 0,55 mPa (20 °C)
Vand 0,005% Max. (Koulometrisk)
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
Kogepunkt 66,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: opløselige i methanol, ethanol, 2-propanol, dmf, methylenchlorid og acetone
InChI nøgle WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CCOC1
IUPAC navn oxolan
Molekylvægt (g/mol) 72.11
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
Formel vægt 72.11
Procent renhed 99.85%
Grad Ekstra tør
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydrofuran
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.