EcoSafPak™ er et miljøvenligt emballagesystem lavet af 100 % genanvendeligt materiale af en SFI certificeret leverandør.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrahydrofuran |
| Absorbans | (1 cm celle vs. vand), 0,02 max ved 280 nm, 0,04 maks. ved 270 nm, 0,05 maks. ved 260 nm, 0,1 maks. ved 250 nm, 0,26 maks. ved 240 nm, 0,5 max ved 230 nm |
| Surhed | 0,0002 meq/g maks. |
| Alkalinitet | 0,0006 meq/g maks. |
| Tæthed | 0.8800g/mL |
| Mængde | 1 L |
| Emballage | Glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Rester efter fordampning | 0,0002% maks. |
| Analyseprocentområde | 99.8% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Tetrahydrofuran
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .