Få mere at vide
Tetrahydrofuran≥ 99,8 % BAGER ANALYZED™ , UHPLC, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
:
1 L
Beskrivelse
- Ultraviolet absorption (1,00 cm bane vs vand):
- ved maks. 230 nm. 1.0
- ved maks. 260 nm. 0,15
- ved max 270 nm. 0,08
- ved max 310 nm. 0,02
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -108.5°C |
| CAS | 109-99-9 |
| Tæthed | 0.888 g/cm³ (20°C) |
| Kogepunkt | 66°C (1013 hPa) |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | -21.5°C |
| Analyseprocentområde | min. 99.8% |
| Rester efter fordampning | max. 5 ppm |
| Molekylær formel | C4H8O |
| MDL nummer | MFCD00005356 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.