Få mere at vide
Tetrahydrofuran, 99,5%, ekstra tør over molekylær sigte, stabiliseret, AcroSeal™
Artikelnummer. 10292182 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10292182 100 mL 100ml
10641304 500 mL 500ml
10798552 1 L 1 L
10256061 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10292182 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 348451000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    230.00 DKK
    222.39 DKK / 100ml
    Spare 7.61 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 109-99-9 | C4H8O | 72,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-99-9 , 128-37-0
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00005356
InChI nøgle WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC navn oxolan
SMIL C1CCOC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrofuran
Smeltepunkt -108,4 °C
Navn note Vand <50 ppm, stabiliseret
Farve Farveløs
Tæthed 0.8800g/mL
Mængde 100 mL
Flammepunkt −21 °C
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.407
Analyseprocentområde 99.5%
Specifik vægtfylde 0.88
Viskositet 0,55 mPa (20 °C)
Vand 0,005% Max. (Koulometrisk)
Beilstein 17, 10
Fieser 01,1140; 02,398; 03,278; 05,649; 06,570
Merck Index 15, 9356
Kogepunkt 66,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: opløselige i methanol, ethanol, 2-propanol, dmf, methylenchlorid og acetone
Formel vægt 72.11
Procent renhed 99.5%
Grad Ekstra tør over molekylsigte
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydrofuran
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran