Få mere at vide
Tetrahydrofuran, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™
Beskrivelse
- Ultralave vandspecifikationer
- Lave aminspecifikationer
- Lavt partikelniveau
- Høj opløsningsmiddelrenhed
Tekniske data
Tekniske data
| pH | Neutral |
| Smeltepunkt | -108°C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.89 g/cm3 (20°C) |
| Mængde | 4 x 2.5 L |
| Eksplosionsgrænse | 1.5% to 12% (V) |
| Flammepunkt | -21°C |
| Emballage | Glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Produktlinje | BioSyn |
| Vis mere |