Få mere at vide
Tetrahydrofuran, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™
Artikelnummer. 16811250
Skift visning
Emballage:
Glasflaske
Mængde:
2.5 L
4 x 2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballage Mængde
16811250 Glasflaske 2.5 L
16821250 Glasflaske 4 x 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16811250 Leverandør Honeywell Burdick & Jackson Leverandørnr. BB3442.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til biosyntese og anvendelser, der kræver lavt vandindhold. Indeholder BHT,> 99,9% renhed.
  • Ultralave vandspecifikationer
  • Lave aminspecifikationer
  • Lavt partikelniveau
  • Høj opløsningsmiddelrenhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylvægt (g/mol) 72.11
Tekniske data
pH Neutral
Smeltepunkt -108°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.89 g/cm3 (20°C)
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse 1.5% to 12% (V)
Flammepunkt -21°C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Produktlinje BioSyn
Damptryk 200 hPa (20°C)
Viskositet 0.48 mPa.s (20°C)
FN nummer UN2056
Kogepunkt 65°C (1013 hPa)
Procent renhed >99.9%