Få mere at vide
Tetrahydrofuran-3-sulfonylchlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10311825
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10311825 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10210415 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10311825 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC76003DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1207346-29-9
Molekylær formel C4H7ClO3S
Molekylvægt (g/mol) 170.607
InChI nøgle MVZIUOJNVVIOEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran-3-sulfonyl chloride, chlorooxolan-3-ylsulfone
PubChem CID 49762850
IUPAC navn oxolan-3-sulfonylchlorid
SMIL C1COCC1S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrofuran-3-sulfonyl chloride
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 170.61
Procent renhed 97%