Få mere at vide
Tetrahydrofuran-3-sulfonylchlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10210415
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10210415
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC76003DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 1207346-29-9
Molekylær formel C4H7ClO3S
Molekylvægt (g/mol) 170.607
InChI nøgle MVZIUOJNVVIOEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran-3-sulfonyl chloride, chlorooxolan-3-ylsulfone
PubChem CID 49762850
IUPAC navn oxolan-3-sulfonylchlorid
SMIL C1COCC1S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrofuran-3-sulfonyl chloride
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 170.61
Procent renhed 97%