Få mere at vide
Tetrahydrofuran-3-one, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrahydrofuran-3-one |
| Mængde | 5 g |
| Fysisk form | Væske |
| Beilstein | 105200 |
| Formel vægt | 86.09 |
| Procent renhed | 95% |