Få mere at vide
Tetrahydrofuran-3-on, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15402849
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15402849 1 g 1g
15412849 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15402849 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66940.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 22929-52-8 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22929-52-8
Molekylær formel C4H6O2
Molekylvægt (g/mol) 86.09
MDL nummer MFCD07778393
InChI nøgle JLPJFSCQKHRSQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-oxotetrahydrofuran, dihydrofuran-3 2h-one, dihydro-3 2h-furanone, dihydrofuran-3-one, dihydro-furan-3-one, tetrahydrofuran-3-one, 3 2h-furanone, dihydro, 3-oxo-1,4-epoxybutane, tetrahydrofuran-3-yloxy
PubChem CID 529392
IUPAC navn oxolan-3-on
SMIL C1COCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrofuran-3-one
Mængde 1 g
Fysisk form Væske
Beilstein 105200
Formel vægt 86.09
Procent renhed 95%