missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tetrahydrofuran-2,5-dicarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrahydrofuran-2,5-dicarboxylic Acid |
| CAS | 6338-43-8 |
| Molekylær formel | C6 H8 O5 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2,5-Anhydro-3,4-dideoxyhexaric acid (ACI), Hexaric acid','2,5-anhydro-3,4-dideoxy- (9CI','ACI), 2,5-Anhydro-3,4-dideoxyhexaric acid (ACI), 2,5-Furandicarboxylic acid','tetrahydro- (6CI','7CI','8CI), NSC 40743, Tetrahydrofuran-2,5-dicarboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O5/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h3-4H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10) |
| SMIL | OC(=O)C1CCC(O1)C(=O)O |
| IUPAC navn | oxolane-2,5-dicarboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.12 |
| Formel vægt | 160.0372 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?