missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tetrahydrofuran-2,5-dicarboxylic Acid (>80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrahydrofuran-2,5-dicarboxylic Acid |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O5/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h3-4H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10) |
| Formel vægt | 160.0372 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?