Få mere at vide
Tetrahydrodehydrocorticosterone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrahydrodehydrocorticosterone |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h12-16,19,22-23H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,16-,19-,20+,21+/m1/s1 |
| Formel vægt | 348.2301 |