Få mere at vide
Tetrahydrocortisol, TRC
Artikelnummer. 18081720
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18081720 100 mg
18001020 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18081720 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT293370100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53-02-1
Molekylær formel C21 H34 O5
Molekylvægt (g/mol) 366.49
Synonym Pregnan-20-one, 3,11,17,21-tetrahydroxy-, (3α,5β,11β)-, 5β-Pregnan-20-one, 3α,11β,17,21-tetrahydroxy- (8CI), (3α,5β,11β)-3,11,17,21-Tetrahydroxypregnan-20-one, 3α,11β,17,21-Tetrahydroxy-5β-pregnan-20-one, 3α,11β,17,21-Tetrol-5β-pregnan-20-one, 3α,11β,17α,21-Tetrahydroxy-5β-pregnan-20-one, 5β-Pregnane-3α,11β,17α,21-tetrol-20-one, 5β-Tetrahydrocortisol, Ba 2682, Cortisol, tetrahydro-, NSC 57431, THF (hormone), Tetrahydro F, Tetrahydrocompound F, Tetrahydrocortisol, Tetrahydrohydrocortisone, Urocortisol
IUPAC navn 2-hydroxy-1-[(3R,5R,8S,9S,10S,11S,13S,14S,17R)-3,11,17-trihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethanone
SMIL C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrocortisol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H34O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12-16,18,22-24,26H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,16+,18-,19+,20+,21+/m1/s1
Formel vægt 366.2406
Procent renhed >95%