missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tetrahydrocortisol 21-Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrahydrocortisol 21-Acetate |
| CAS | 4004-80-2 |
| Molekylær formel | C23H36O6 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H36O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h14-18,20,25-26,28H,4-12H2,1-3H3/t14-,15-,16+,17+,18+,20-,21+,22+,23+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C |
| IUPAC navn | [2-oxo-2-[(3R,5R,8S,9S,10S,11S,13S,14S,17R)-3,11,17-trihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethyl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 408.53 |
| Formel vægt | 408.2512 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?