missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tetrahydrocortisol 17-Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrahydrocortisol 17-Acetate |
| CAS | 219854-43-0 |
| Molekylær formel | C23 H36 O6 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (3α,5β,11β)-17-(Acetyloxy)-3,11,21-trihydroxy-pregnan-20-one |
| InChI formel | InChI=1S/C23H36O6/c1-13(25)29-23(19(28)12-24)9-7-17-16-5-4-14-10-15(26)6-8-21(14,2)20(16)18(27)11-22(17,23)3/h14-18,20,24,26-27H,4-12H2,1-3H3/t14-,15-,16+,17+,18+,20-,21+,22+,23+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO |
| IUPAC navn | [(3R,5R,8S,9S,10S,11S,13S,14S,17R)-3,11-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 408.528 |
| Formel vægt | 408.251 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?