Få mere at vide
Tetrahydrocorticosterone, TRC
Artikelnummer. 30423187
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30423187 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30423187 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29316010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrocorticosterone
CAS 68-42-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C21 H34 O4
Mængde 10 mg
Synonym Pregnan-20-one','3,11,21-trihydroxy-','(3α,5β,11β)-, 5β-Pregnan-20-one','3α,11β,21-trihydroxy- (8CI), Corticosterone','tetrahydro- (6CI), (3α,5β,11β)-3,11,21-Trihydroxypregnan-20-one, 3α,11β,21-Trihydroxy-5β-pregnan-20-one, 3α,5β-Tetrahydrocorticosterone, 5β-Pregnane-3α,11β,21-triol-20-one, THB (tetrahydrocorticosterone), Tetrahydrocorticosterone
InChI formel InChI=1S/C21H34O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h12-17,19,22-24H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,16-,17+,19-,20+,21+/m1/s1
SMIL C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
IUPAC navn 1-[(3R,5R,8S,9S,10S,11S,13S,14S,17S)-3,11-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-hydroxyethanone
Molekylvægt (g/mol) 350.49
Formel vægt 350.2457
Procent renhed >95