Få mere at vide
Tetrahydroberberine, MedChemExpress
Beskrivelse
Tetrahydroberberine is an isoquinoline alkaloid isolated from corydalis tuber
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrahydroberberine |
| CAS | 522-97-4 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H21NO4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Canadine |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (73.66 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | COC1=CC=C(CC23)C(CN2CCC(C3=C4)=CC5=C4OCO5)=C1OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 339.39 |
| Vis mere |