Få mere at vide
Tetrahydroabietyl Alcohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrahydroabietyl Alcohol |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H36O/c1-14(2)15-6-8-17-16(12-15)7-9-18-19(3,13-21)10-5-11-20(17,18)4/h14-18,21H,5-13H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 292.2766 |