missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tetrahydroabietyl Alcohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrahydroabietyl Alcohol |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H36O/c1-14(2)15-6-8-17-16(12-15)7-9-18-19(3,13-21)10-5-11-20(17,18)4/h14-18,21H,5-13H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 292.2766 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?