Få mere at vide
Tetrahydroabietic Acid (Stereoisomer), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrahydroabietic Acid (Stereoisomer) |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H34O2/c1-13(2)14-6-8-16-15(12-14)7-9-17-19(16,3)10-5-11-20(17,4)18(21)22/h13-17H,5-12H2,1-4H3,(H,21,22)/t14?,15?,16-,17+,19+,20+/m0/s1 |
| Formel vægt | 306.2559 |