missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tetrahydroabietic Acid (Stereoisomer), TRC

Artikelnummer. 30423832
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423832 25 mg
30426574 10 mg
30416773 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30423832 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29447025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 358976-89-3
Molekylær formel C20H34O2
Molekylvægt (g/mol) 306.48
Synonym Tetrahydro-abietic Acid, (1R,4aR,4bS,10aR)-Tetradecahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenecarboxylic Acid, (1R,4aR,4bS,10aR)-7-Isopropyl-1,4a-dimethyltetradecahydrophenanthrene-1-carboxylic Acid
IUPAC navn (1R,4aR,4bS,10aR)-1,4a-dimethyl-7-propan-2-yl-2,3,4,4b,5,6,7,8,8a,9,10,10a-dodecahydrophenanthrene-1-carboxylic acid
SMIL C[C@@]12[C@](CCC3[C@]2([H])CCC(C(C)C)C3)([H])[C@@](C(O)=O)(C)CCC1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tetrahydroabietic Acid (Stereoisomer)
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C20H34O2/c1-13(2)14-6-8-16-15(12-14)7-9-17-19(16,3)10-5-11-20(17,4)18(21)22/h13-17H,5-12H2,1-4H3,(H,21,22)/t14?,15?,16-,17+,19+,20+/m0/s1
Formel vægt 306.2559
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.