Få mere at vide
Tetrahydro-N,N-dimethyl-2,2-diphenyl-3-furanmethanamine Hydrochloride (>75%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrahydro-N,N-dimethyl-2,2-diphenyl-3-furanmethanamine Hydrochloride |
| CAS | 195615-84-0 |
| Molekylær formel | C19H23NO . HCl |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 3-Furanmethanamine, tetrahydro-N,N-dimethyl-2,2-diphenyl-, hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23NO.ClH/c1-20(2)15-18-13-14-21-19(18,16-9-5-3-6-10-16)17-11-7-4-8-12-17;/h3-12,18H,13-15H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CN(C)CC1CCOC1(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 1-(2,2-diphenyloxolan-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 317.9 |
| Formel vægt | 317.1546 |