missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tetrahydro Furosemide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrahydro Furosemide |
| CAS | 4793-38-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12 H15 Cl N2 O5 S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 5-(Aminosulfonyl)-4-chloro-2-[[(tetrahydro-2-furanyl)methyl]amino]benzoic acid, Anthranilic acid','4-chloro-5-sulfamoyl-N-(tetrahydrofurfuryl)- (7CI,8CI), Furosemide Imp. F (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15ClN2O5S/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-20-7)8(12(16)17)4-11(9)21(14,18)19/h4-5,7,15H,1-3,6H2,(H,16,17)(H2,14,18,19) |
| SMIL | NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(NCC2CCCO2)cc1Cl |
| IUPAC navn | 4-chloro-2-(oxolan-2-ylmethylamino)-5-sulfamoylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 334.78 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?