Få mere at vide
Tetrahydro Furosemide, TRC
Artikelnummer. 30409174
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30409174 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30409174 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29354050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydro Furosemide
CAS 4793-38-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C12 H15 Cl N2 O5 S
Mængde 50 mg
Synonym 5-(Aminosulfonyl)-4-chloro-2-[[(tetrahydro-2-furanyl)methyl]amino]benzoic acid, Anthranilic acid','4-chloro-5-sulfamoyl-N-(tetrahydrofurfuryl)- (7CI,8CI), Furosemide Imp. F (EP)
InChI formel InChI=1S/C12H15ClN2O5S/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-20-7)8(12(16)17)4-11(9)21(14,18)19/h4-5,7,15H,1-3,6H2,(H,16,17)(H2,14,18,19)
SMIL NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(NCC2CCCO2)cc1Cl
IUPAC navn 4-chloro-2-(oxolan-2-ylmethylamino)-5-sulfamoylbenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 334.78
Formel vægt 334.039
Procent renhed >95