Få mere at vide
Tetrahydro Curcumin, TRC
Artikelnummer. 30413281
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413281 1 g
30424051 5 mg
30423881 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30413281 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2933851G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36062-04-1
Molekylær formel C21 H24 O6
Molekylvægt (g/mol) 372.41
Synonym 3,5-Heptanedione, 1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, 1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3,5-heptanedione, 1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)heptane-3,5-dione, AS-KTC 004, HZIV 81-2, NSC 687845, Sabiwhite, Tetrahydrocurcumin, Tetrahydrodiferuloylmethane
IUPAC navn 1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl) heptan-3,5-dion
SMIL COc1cc(CCC(=O)CC(=O)CCc2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrocurcumin
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C21H24O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,24-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3
Formel vægt 372.1573