missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tetrahydro Curcumin-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrahydro Curcumin-d6 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,24-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| Formel vægt | 378.1949 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?