Få mere at vide
Tetrahydro Cortisone-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrahydro Cortisone-d5 |
| CAS | 1485501-48-1 |
| Molekylær formel | C21 D5 H27 O5 |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | (3α,5β)-3,17,21-Trihydroxypregnane-11,20-dione-d5, 3α,17,21-Trihydroxy-5β-pregnan-11,20-dione-d4, 5β-Pregnan-3α,17α,21-triol- 11,20-dione-d5, 5β-Tetrahydrocortisone-d5, Ba 2681-d5, NSC 76984-d5, THE-d5, Tetrahydro E-d5, Tetrahydrocompound E-d5, Urocortisone-d5, 5beta-Pregnan-3alpha,17alpha,21-triol-11,20-dione-9,12,12,21,21-d5, 5beta-Pregnan-3alpha,17alpha,21-triol-11,20-dione-9,12,12,21,21-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12-15,18,22-23,26H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,18-,19+,20+,21+/m1/s1/i10D2,11D2,18D |
| SMIL | [2H]C([2H])(O)C(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([2H])C(=O)C([2H])([2H])[C@]12C |
| IUPAC navn | (3R,5R,8S,9S,10S,13S,14S,17R)-9,12,12-trideuterio-17-(2,2-dideuterio-2-hydroxyacetyl)-3,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-11-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 369.51 |
| Formel vægt | 369.2564 |