Få mere at vide
tetrahydro-β -carboline, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10225164 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10225164 1 g Glasflaske 1g
10584954 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10225164 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427580010
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
CAS: 16502-01-5 | C11H13ClN2 | 208.69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16502-01-5
Molekylær formel C11H13ClN2
Molekylvægt (g/mol) 208.69
MDL nummer MFCD00004954
InChI nøgle PHLJRXUBLWEPCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tryptoline, 2,3,4,9-tetrahydro-1h-pyrido 3,4-b indole, noreleagnine, 1,2,3,4-tetrahydro-9h-pyrido 3,4-b indole, 1,2,3,4-tetrahydro-beta-carboline, tetrahydro-beta-carboline, thbc, tetrahydronorharman, unii-65027tmi0h, 1h,2h,3h,4h,9h-pyrido 3,4-b indole
PubChem CID 107838
IUPAC navn 2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indol
SMIL [H+].[Cl-].C1CC2=C(CN1)NC1=CC=CC=C21
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydro-β-carboline
Smeltepunkt 206°C to 208°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 172.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller eller pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydro-beta-carboline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.