Få mere at vide
Tetrahydro-Alpha-(1-naphthalenylmethyl)-2-furanpropansyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(Naphthalen-1-yl)methyl]-3-(tetrahydrofuran-2-yl)propanoic Acid |
| CAS | 25379-26-4 |
| Molekylær formel | C18 H20 O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Tetrahydro-alpha-(1-naphthalenylmethyl)-2-furanpropanoic acid, 2-Furanpropionic acid, tetrahydro-alpha-(1-naphthylmethyl)- (7CI,8CI), LS 74, Tetrahydro-alpha-(1-naphthylmethyl)-2-furanpropionic acid, alpha-(1-Naphthalenylmethyl)-3-tetrahydrofuran-2-propionic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20O3/c19-18(20)15(12-16-8-4-10-21-16)11-14-7-3-6-13-5-1-2-9-17(13)14/h1-3,5-7,9,15-16H,4,8,10-12H2,(H,19,20) |
| SMIL | OC(=O)C(CC1CCCO1)Cc2cccc3ccccc23 |
| IUPAC navn | 2-(naftalen-1-ylmethyl)-3-(oxolan-2-yl)propansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.35 |
| Formel vægt | 284.1412 |