Få mere at vide
Tetrahydro-5-methyl-2-furanol 2-Benzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrahydro-5-methyl-2-furanol 2-Benzoate |
| CAS | 173392-27-3 |
| Molekylær formel | C12H14O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 5-Methyltetrahydrofuran-2-yl Benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O3/c1-9-7-8-11(14-9)15-12(13)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3 |
| SMIL | CC1CCC(OC(=O)c2ccccc2)O1 |
| IUPAC navn | (5-methyloxolan-2-yl) benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.24 |
| Formel vægt | 206.0943 |