missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tetrahydro-5-methyl-2-furanmethanol, mixture of diastereomers, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrahydro-5-methyl-2-furanmethanol |
| CAS | 6126-49-4 |
| Molekylær formel | C6 H12 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Tetrahydro-5-methyl-2-furanmethanol, (5-Methyltetrahydrofuran-2-yl)methanol, 5-Methyltetrahydrofurfuryl Alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h5-7H,2-4H2,1H3 |
| SMIL | CC1CCC(CO)O1 |
| IUPAC navn | (5-methyloxolan-2-yl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.16 |
| Formel vægt | 116.0837 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?