Få mere at vide
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one, TRC
Artikelnummer. 30424705
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30424705 10 g
1 options
Artikelnummer. 30424705 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29597510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one
CAS 1072-72-6
Molekylær formel C5H8OS
Mængde 10 g
Synonym 1-Thiacyclohexan-4-one, 2,3,5,6-Tetrahydro-4-thiopyranone, 4-Oxotetrahydrothiopyran, 4-Oxothiane, 4-Thiacyclohexan-1-one, 4-Thiacyclohexanone, 4-Thianone, Dihydro-2H-thiopyran-4(3H)-one, NSC 41599, Penthianone, Tetrahydro-1-thio-4-pyrone, Tetrahydro-1-thio-gamma-pyrone, Tetrahydro-4-thiopyrone, Tetrahydrothiapyran-4-one, Tetrahydrothiopyran-4-one
InChI formel InChI=1S/C5H8OS/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H2
SMIL O=C1CCSCC1
IUPAC navn thian-4-one
Molekylvægt (g/mol) 116.18
Formel vægt 116.0296