Få mere at vide
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one, 99%
Artikelnummer. 11482578
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11482578 5 g 5g
11472578 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11482578 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15872.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1072-72-6 | C5H8OS | 116,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1072-72-6
Molekylær formel C5H8OS
Molekylvægt (g/mol) 116.18
MDL nummer MFCD00006660
InChI nøgle OVRJVKCZJCNSOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrothiopyran-4-one, tetrahydro-4h-thiopyran-4-one, 4-oxothiane, 4-thiacyclohexanone, penthianone, 4h-thiopyran-4-one, tetrahydro, 1-thiacyclohexan-4-one, dihydro-2h-thiopyran-4 3h-one, 4-oxotetrahydrothiopyran, tetrahydro-4-thiopyrone
PubChem CID 66173
IUPAC navn thian-4-one
SMIL O=C1CCSCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one
Smeltepunkt 60 °C til 64 °C
Lugt Svag
Mængde 5 g
Formel vægt 116.18
Procent renhed 99%