Få mere at vide
Tetrahydro-4H-pyran-4-one, 99%
Artikelnummer. 11936201 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11936201 25 g Glasflaske 25g
10655262 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11936201 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 189440250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-02-2027
CAS: 29943-42-8 | C5H8O2 | 100,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29943-42-8
Molekylær formel C5H8O2
Molekylvægt (g/mol) 100.12
InChI nøgle JMJRYTGVHCAYCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-4h-pyran-4-one, 4-oxotetrahydropyran, tetrahydropyran-4-one, dihydro-2h-pyran-4 3h-one, 4h-pyran-4-one, tetrahydro, 4-thp, tetrahydro-2h-pyran-4-one, tetrahydro-pyran-4-one, 4-oxotetrahydopyran, tetrahydro-.gamma.-pyrone
PubChem CID 121599
IUPAC navn oxan-4-on
SMIL C1COCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydro-4H-pyran-4-one
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0800g/mL
Kogepunkt 166,0 °C
Flammepunkt 56 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4510 til 1,4530
Mængde 25 g
Beilstein 17,I,131
Specifik vægtfylde 1.08
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandet
Formel vægt 100.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tetrahydro-4H-pyran-4-one
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.