Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Tetrahydro-4H-pyran-4-one |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.0800g/mL |
| Kogepunkt | 166.0°C |
| Flammepunkt | 56°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1.4510 to 1.4530 |
| Mængde | 5 g |
| Show More |
Safety and Handling
- tetrahydro-4H-pyran-4-one
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.