Få mere at vide
Tetrahydro-4H-pyran-4-one, 98%
Artikelnummer. 11469316
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469316 25 g 25g
11449316 1 g 1g
11459316 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469316 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19010.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 29943-42-8 | C5H8O2 | 100,117 g/mol
Det anvendes til fremstilling af 4-methoxytetrahydropyran-4-yl-beskyttelsesgruppe, syntese af symmetriske tetrasubstituerede methaner. Methylenoletheren er et nyttigt beskyttelsesmiddel for alkoholer, f.eks. ved nukleotidsyntese, med fordelen i forhold til 3,4-dihydro-2H-pyran. Det er også brugt i en undersøgelse af den enantioselektive alfa-aminooxylering af ketoner med nitrosobenzen og L-prolin i en ionisk væske. Det gennemgår kondensationsreaktioner ved fremstilling af dipeptider og spiroimidazoloner. Det bruges også i vittige reaktioner til syntese af penicilliner og i en ring af vitamin D3
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes til fremstilling af 4-methoxytetrahydropyran-4-yl-beskyttelsesgruppe, syntese af symmetriske tetrasubstituerede methaner. Methylenoletheren er et nyttigt beskyttelsesmiddel for alkoholer, f.eks. ved nukleotidsyntese, med fordelen i forhold til 3,4-dihydro-2H-pyran. Det er også brugt i en undersøgelse af den enantioselektive alfa-aminooxylering af ketoner med nitrosobenzen og L-prolin i en ionisk væske. Det gennemgår kondensationsreaktioner ved fremstilling af dipeptider og spiroimidazoloner. Det bruges også i vittige reaktioner til syntese af penicilliner og i en ring af vitamin D
3. Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke baser og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29943-42-8
Molekylær formel C5H8O2
Molekylvægt (g/mol) 100.117
MDL nummer MFCD00006581
InChI nøgle JMJRYTGVHCAYCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-4h-pyran-4-one, 4-oxotetrahydropyran, tetrahydropyran-4-one, dihydro-2h-pyran-4 3h-one, 4h-pyran-4-one, tetrahydro, 4-thp, tetrahydro-2h-pyran-4-one, tetrahydro-pyran-4-one, 4-oxotetrahydopyran, tetrahydro-.gamma.-pyrone
PubChem CID 121599
IUPAC navn oxan-4-on
SMIL C1COCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydro-4H-pyran-4-one
Tæthed 1.084
Kogepunkt 165 °C til 167 °C
Flammepunkt 62 °C (144 °F)
Brydningsindeks 1.453
Mængde 25 g
Beilstein 106463
Opløselighedsinformation Meget opløseligt i vand.
Formel vægt 100.12
Procent renhed 98%