Få mere at vide
Tetrahydro-4H-pyran-4-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10435683
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10435683 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
10422854 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10403342 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10435683 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01650EB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 29943-42-8
Molekylær formel C5H8O2
Molekylvægt (g/mol) 100.117
InChI nøgle JMJRYTGVHCAYCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-4h-pyran-4-one, 4-oxotetrahydropyran, tetrahydropyran-4-one, dihydro-2h-pyran-4 3h-one, 4h-pyran-4-one, tetrahydro, 4-thp, tetrahydro-2h-pyran-4-one, tetrahydro-pyran-4-one, 4-oxotetrahydopyran, tetrahydro-.gamma.-pyrone
PubChem CID 121599
IUPAC navn oxan-4-on
SMIL C1COCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydro-4H-pyran-4-one
Tæthed 1.08g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 100.12
Procent renhed 97%