Få mere at vide
Tetrahydro-4-pyranol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrahydro-4-pyranol |
| CAS | 2081-44-9 |
| Molekylær formel | C5H10O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Tetrahydropyran-4-ol, 4-Hydroxytetrahydro-2H-pyran, 4-Hydroxytetrahydropyran, Tetrahydro-2H-pyran-4-ol, Tetrahydro-2H-pyranol-4-ol, Tetrahydro-4-pyranol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5-6H,1-4H2 |
| SMIL | OC1CCOCC1 |
| IUPAC navn | oxan-4-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 102.13 |
| Formel vægt | 102.0681 |